Learn More
ATPB Antibody (5B3), Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30279668 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30279668 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 30279668
Marke: Novus Biologicals NBP343063
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
ATPB Monoclonal antibody specifically detects ATPB in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ATPB
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 5B3
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:5000 - 1:30000, ELISA, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000
Zusammensetzung PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Gen-Alias ATP synthase subunit beta, mitochondrial, ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide, ATPMB, ATPSBmitochondrial ATP synthase beta subunit, EC 3.6.3, EC 3.6.3.14, MGC5231, mitochondrial ATP synthetase, beta subunit
Wirtsspezies Mouse
Immunogen ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide - (Uniprot# P06576)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 506
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1