Learn More
Atractylenolide III, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498888
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16498888 10 mg 10 Milligramm
16464787 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16498888 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0203
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Atractylenolide III is a major component of Atractylodes rhizome can induce apoptosis of the lung carcinoma cells.
Atractylenolide III is a major component of Atractylodes rhizome can induce apoptosis of the lung carcinoma cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atractylenolide III
CAS 73030-71-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H20O3
Menge 10 mg
Synonym ICodonolactone 8β-Hydroxyasterolide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (201.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C)=C(C[C@@]23[H])[C@@](C[C@@]3(C)CCCC2=C)(O)O1
Molekulargewicht (g/mol) 248.32
Formelmasse 248.32
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death