Learn More
Atractylodin, MedChemExpress
Beschreibung
Atractylodin (Atractydin) is an active component of the essential oil contained in the rhizomes of Atractylodes lancea and A. chinensis. Atractylodin is natural insecticide and is active against Tribolium castaneum.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atractylodin |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 55290-63-6 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C13H10O |
| Synonym | Atractydin |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 6 mg/mL (32.93 mM) |
| SMILES | C/C=C/C#CC#C/C=C/C1=CC=CO1 |
| Mehr anzeigen |