Learn More
Atrazine 1000 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327375
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30327375 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30327375
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREGA09011094AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atrazine
CAS 1912-24-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atrazine
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C8 H14 Cl N5
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1-Chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(2-propylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine, 2-Chloro-4-ethylamineisopropylamine-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-s-triazine, 6-Chloro-4-(ethylamino)-2-(isopropylamino)-s-triazine, 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, A 361, AAtrex, AAtrex 4L, AAtrex Nine-O, ATZ, Aatrax, Aatrex 4LC, Aatrex L, Akticon, Aktikon, Aktikon PK, Aktinit A, Aktinit PK, Argezin, Atradex, Atragranz, Atranex, Atranex 80WP, Atraphyt, Atrasan, Atrataf, Atrazerba FL, Atrazin, Atrazine, Azoprim, Azoprim 50, CET, Chromozin, Cyazin, Farmozine, G 30027, Gesamprim, Gesaprim, Gesaprim 50, Gesaprim 500, Gesaprim L, Herbatoxol, Hungazin, Hungazin PK, NSC 163046, Nortox 500SC, Nu-Trazine, Oleogesaprim, Oleogesaprim 200, Primatol A, Primoleo, Radazin, Radazin T, Triazine A 1294, Wonuk, Zealin L, Zeapos, Zeazin, Zeazine, Zeopos
InChI-Formel InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
IUPAC-Name 6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Menge 1 mL
Formelmasse 215.0938 g/mol