Learn More
Atrazin, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16554194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16554194 25 g 25 Gramm
16544194 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 16554194
Marke: Thermo Scientific Acros 161680250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1912-24-9 | C8H14ClN5 | 215.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1912-24-9
Summenformel C8H14ClN5
Molekulargewicht (g/mol) 215.69
MDL-Nummer MFCD00041810
InChI-Schlüssel MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 6-Chlor-N2-ethyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
SMILES CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atrazine
Prozentgehaltsbereich 95+%
Schmelzpunkt 175.0°C
Merck Index 15, 862
Löslichkeit Soluble in ether, chloroform and methanol, Very soluble in dimethyl sulfoxide, Insoluble in water
Menge 25 g
Formelmasse 215.69