Learn More
Atrazin Desisopropyl 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319628
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319628 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30319628 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA09010149ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atrazine-desisopropyl
CAS 1007-28-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atrazine-desisopropyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H8 Cl N5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 6-Chloro-N-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
InChI-Formel InChI=1S/C5H8ClN5/c1-2-8-5-10-3(6)9-4(7)11-5/h2H2,1H3,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES CCNc1nc(N)nc(Cl)n1
IUPAC-Name 6-Chlor-4-N-ethyl-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Lebensmitteltests
Molekulargewicht (g/mol) 173.6
Menge 1 mL
Formelmasse 173,0468 g/mol