missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrazine, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30328041
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30328041 100 mg 100 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30328041

Marke: Dr. Ehrenstorfer DREC10330000100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atrazine
CAS 1912-24-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atrazine
Versandbedingung +20°C
Summenformel C8 H14 Cl N5
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, 6-chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)- (9CI), s-Triazine, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)- (8CI), 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1-Chloro-3-ethylamino-5-isopropylamino-2,4,6-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(2-propylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine, 2-Chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)triazine, 2-Chloro-4-ethylamineisopropylamine-s-triazine, 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, 2-Ethylamino-4-isopropylamino-6-chloro-s-triazine, 6-Chloro-4-(ethylamino)-2-(isopropylamino)-s-triazine, 6-Chloro-N-Ethyl-N'-(1-methylethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, A 361, AAtrex, AAtrex 4L, AAtrex Nine-O, ATZ, Aatrax, Aatrex 4LC, Aatrex L, Akticon, Aktikon, Aktikon PK, Aktinit A, Aktinit PK, Argezin, Atradex, Atragranz, Atranex, Atranex 80WP, Atraphyt, Atrasan, Atrataf, Atrazerba FL, Atrazin, Atrazine, Azoprim, Azoprim 50, CET, Chromozin, Cyazin, Farmozine, G 30027, Gesamprim, Gesaprim, Gesaprim 50, Gesaprim 500, Gesaprim L, Herbatoxol, Hungazin, Hungazin PK, NSC 163046, Nortox 500SC, Nu-Trazine, Oleogesaprim, Oleogesaprim 200, Primatol A, Primoleo, Radazin, Radazin T, Triazine A 1294, Wonuk, Zealin L, Zeapos, Zeazin, Zeazine, Zeopos
InChI-Formel InChI=1S/C8H14ClN5/c1-4-10-7-12-6(9)13-8(14-7)11-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,11,12,13,14)
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
IUPAC-Name 6-chloro-4-N-ethyl-2-N-propan-2-yl-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Molekulargewicht (g/mol) 215.68
Menge 100 mg
Formelmasse 215.0938 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.