missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrial Natriuretic Peptide/ANP Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30231445 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30231445 20 μL 20 Mikroliter
30232755 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30231445 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33332520ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Atrial Natriuretic Peptide/ANP Monoclonal antibody specifically detects Atrial Natriuretic Peptide/ANP in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Atrial Natriuretic Peptide/ANP
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000 - 1:6000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Gen-Alias ANF, ANPatriopeptin, ATFB6, atrial natriuretic factor, Atrial natriuretic peptide, CDD-ANF, natriuretic peptide A, natriuretic peptide precursor A, PNDcardionatrin, prepronatriodilatin
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Atrial Natriuretic Peptide/ANP (NP_006163.1).,, Sequence:, MSSFSTTTVSFLLLLAFQLLGQTRANPMYNAVSNADLMDFKNLLDHLEEKMPLEDEVVPPQVLSEPNEEAGAALSPLPEVPPWTGEVSPAQRDGGALGRG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4878
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.