missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Rat Atrial Natriuretic Peptide/ANP ELISA Kit (Colorimetric)
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.63 to 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 9.38 pg/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Biological Fluids |
| Spezifität | This kit recognizes Rat ANP in samples. No significant cross-reactivity or interference between Rat ANP and analogues was observed. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 4878 |
| Gensymbol | NPPA |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur