Learn More
ATRIP Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200074091 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μL
Packungsgröße:
25 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18695597 25 μL 25 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18695597
Marke: Novus Biologicals NBP25570225ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ATRIP Polyclonal specifically detects ATRIP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ATRIP
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Zusammensetzung PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias AGS1, ATM and Rad3-related-interacting protein, ATR interacting protein, ATR-interacting protein, DKFZp762J2115, FLJ12343, MGC20625, MGC21482, MGC26740
Gensymbole ATRIP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:RETVPIKDNFELEVLQAQYKELKEKMKVMEEEVLIKNGEIKILRDSLHQTESVLEEQRRSHFLLEQEKTQALSDKEKEFSKKLQSLQSELQFKDAEMNELRTKLQTSERANKLAAPSVSHVSP
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 25 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 84126
Testspezifität Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG