Learn More
Invitrogen™ Atrophin 1 Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
214.00 € - 465.00 €
Spezifikation
Antigen Atrophin 1
Klon C1
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17684396
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543944
20 μL
214.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17674396
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA543943
100 μL
465.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dentatorubral pallidoluysian atrophy (DRPLA) is a rare neurodegenerative disorder characterized by cerebellar ataxia, myoclonic epilepsy, choreoathetosis, and dementia. The disorder is related to the expansion from 7-35 copies to 49-93 copies of a trinucleotide repeat (CAG/CAA) within this gene. The encoded protein includes a serine repeat and a region of alternating acidic and basic amino acids, as well as the variable glutamine repeat. Alternative splicing results in two transcripts variants that encode the same protein.
Spezifikation
Spezifikation
Atrophin 1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
ATN1; Atr1; atrophin 1; Atrophin1; atrophin-1; B37; D12S755E; dentatorubral pallidoluysian atrophy; dentatorubral-pallidoluysian atrophy protein; Dentatorubral-pallidoluysian atrophy protein homolog; Drpla; HRS; NOD
ATN1
IgG2b κ
Protein A/G
Antibody
C1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
P54259
1822
Asp879-Leu1190 (Accession P54259), with N-terminal His Tag.
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
ATN1