Learn More
Atropsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17993706
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993706 100 mg 100 Milligramm
17952696 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993706 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0289.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Atropsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atropic Acid
CAS 492-38-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atropic Acid
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C9 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Ipratropium Bromide Imp. D (EP), 2-Phenylpropenoic Acid, Atropic Acid, Ipratropium Bromide Impurity D, Ipratropium Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O2/c1-7(9(10)11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)C(=C)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylprop-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 148.16
Menge 100 mg
Formelmasse 148,0524 g/mol