Learn More
Atropin, Lipomed
Beschreibung
Atropin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Atropine |
| CAS | 51-55-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Atropine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C17 H23 N O3 |
| Synonym | Atropine, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, 1 alphaH,5 alphaH-Tropan-3 alpha-ol (+/-)-tropate (ester) (8 CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl ester, endo-, (3-endo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1 ]oct-3-yl alpha-(hydroxymethyl)benzeneacetate, (+/-)-Atropine, (+/-)-Hyoscyamine, Atropin, Atropinum sulphuricum, DL-Hyoscyamine, Tropine (+/-)-tropate, Tropine tropate, dl-Hyoscyamine, dl-Tropyl tropate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1[C@@H]2 CC[C@H]1 C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | [(1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl](2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat |
| Industry Type | Pharmazeutik |
| Mehr anzeigen |