missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atropine methyl bromide, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490857
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490857 50 mg -
16485406 100 mg 100 Milligramm
16464558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16490857 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112076

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Atropine methyl bromide, a muscarinic receptor (mAChR) antagonist, is a quaternary ammonium salt of atropine and a mydriatic for dilation of the pupil during ophthalmic examination. It is introduced for relieving pyloric spasm in infants for its highly polar nature. It penetrates less readily into the central nervous system than atropine.

Atropine methyl bromide, a muscarinic receptor (mAChR) antagonist, is a quaternary ammonium salt of atropine and a mydriatic for dilation of the pupil during ophthalmic examination. It is introduced for relieving pyloric spasm in infants for its highly polar nature. It penetrates less readily into the central nervous system than atropine.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Atropine methyl bromide
Physikalische Form Solid
CAS 2870-71-5
Farbe Off-White
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H26BrNO3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Methylatropine bromide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 150 mg/mL (390.31 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[N+]1([C@H]2C[C@H](OC(C(C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@@H]1CC2)C.[Br-]
Molekulargewicht (g/mol) 384.31
Formelmasse 384.31
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.