Learn More
Atropin Sulfat Monohydrat, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743041 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10743041 25 g Glasflasche 25 Gramm
10328270 10 g Glasflasche 10 Gramm
10464525 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10743041 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 226680250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Atropin-Sulfat-Monohydrat (CAS-Nr. 5908-99-6) ist ein muskarinischer Rezeptorantagonist.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
Atropin ist ein konkurrierender und reversibler Antagonist muskarinischer Acetylcholin-Rezeptoren auf zentralen und peripheren Neuronen.
Atropin wurde ursprünglich aus der Tollkirschenpflanze Atropa belladonna isoliert, findet sich aber auch in anderen Pflanzen der Familie Solanaceae (Nachtschattengewächse).
Atropin ist ein Wirkstoff, der zur Senkung der Herzfrequenz, Verringerung der Speichelsekretion und Behandlung von Vergiftungen durch cholinerge oder muskarinische Wirkstoffe eingesetzt werden kann.
Anwendungen
Dient zum Blockieren der Aktivierung muskarinischer Rezeptoren bei Labormäusen.
Kann im Laboratorium verwendet werden, um orale und Atemwegssekrete bei Forschungstieren zu verringern.
Atropin kam zur Untersuchung der Variabilität von Herzfrequenz und Blutdruck bei Schweinen zum Einsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5908-99-6
Summenformel H2SO4·H2O
Molekulargewicht (g/mol) 694.85
MDL-Nummer MFCD00074815
InChI-Schlüssel PVGPXGKNDGTPTD-IJTOKZDFSA-N
Synonym atropine sulfate hydrate, atropine sulfate monohydrate, 1r,3s,5s-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-yl 3-hydroxy-2-phenylpropanoate; methane; sulfuric acid
PubChem CID 23624044
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl]-3-hydroxy-2-phenylpropanoat; Schwefelsäure; Hydrat
SMILES CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(CO)C3=CC=CC=C3.O.OS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atropine sulfate monohydrate
Azidität Passes Test
Schmelzpunkt >187.0°C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 27
Merck Index 15, 866
Spezifische Drehung − 0.60
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in boiling alcohol and glycerol, slightly soluble in chloroform, practically insoluble in ether
Formelmasse 694.85
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Atropine sulfate monohydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.