Learn More
Atropinsulfat, Mikromol™
Artikelnummer. 18092150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18092150 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18092150 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0289.000250
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Atropinsulfat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Atropine sulfate hydrate
CAS 5908-99-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Atropine sulfate hydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel 2 C17 H23 N O3 . H2 O . H2 O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Atropine Sulphate, Atropine sulfate hydrate, Atropine sulfate monohydrate, Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester sulfate, hydrate (2:1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, (+/-)-tropate (ester), sulfate (2:1), hemihydrate (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)- (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, sulfate (2:1) (salt), monohydrate (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-(hydroxymethyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester endo-(+/-)-, sulfate (2:1) (salt), monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16-;;/m00../s1
SMILES O.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@@H](CO)c3ccccc3.CN4[C@@H]5CC[C@H]4C[C@H](C5)OC(=O)[C@@H](CO)c6ccccc6.OS(=O)(=O)O
IUPAC-Name [(1S,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl] (2R)-3-hydroxy-2-phenylpropanoat;Schwefelsäure;Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 694.83
Menge 250 mg
Formelmasse 694.3135 g/mol