missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ATRX Antibody (ATRX/2900R), Biotin, R&D Systems™

Artikelnummer. 18609786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18609786 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609786 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308693B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody

ATRX Monoclonal specifically detects ATRX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ATRX
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon ATRX/2900R
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked, alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 (S. cerevisiae)homolog), alpha thalassemia/mental retardation syndrome X-linked (RAD54 homolog, S.cerevisiae), ATP-dependent helicase ATRX, ATR2, DNA dependent ATPase and helicase, EC 3.6.1, EC 3.6.4.12, helicase 2, X-linked, Juberg-Marsidi syndrome, MGC2094, MRXHF1, RAD54 homolog, RAD54L, SFM1, SHS, transcriptional regulator ATRX, XH2RAD54, X-linked helicase II, X-linked nuclear protein, XNPZNF-HX, Zinc finger helicase, Znf-HX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant human ATRX protein (Uniprot: P46100)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Checkpoint signaling, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 546
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.