Learn More
3M™ Attest™ Chemische Indikatorstreifen für verdampftes Wasserstoffperoxid in dreistufiger Darstellung
Artikelnummer. 17741679
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 Streifen/Beutel, 4 Beutel/Karton.
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17741679 25 Streifen/Beutel, 4 Beutel/Karton. 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17741679 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100227991
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überprüfen Sie, ob die angegebenen Werte für Expositionszeit, Temperatur und Menge des verdampften Wasserstoffperoxids in einem Versandstück oder einer Auffangvorrichtung und/oder an einer bestimmten Stelle in der beladenen oder leeren Kammer erreicht wur
Bei Kontakt mit verdampftem Wasserstoffperoxid ändert sich die Farbe des beschichteten Indikatorstreifens allmählich von Blau zu Rosa. Der Verlauf der Farbänderung entlang des Streifens wird durch ein Fenster mit markierten Bereichen „ABLEHNEN“ und „AKZEPTIEREN“ angezeigt.
  • Das erste von der FDA zugelassene CI für die VH2O2-Sterilisation, das von der FDA als multivariables CI für die chemische Dampfsterilisation eingestuft wird und die drei kritischen Variablen Zeit, Temperatur und VH2O2-Konzentration unabhängig überwacht
  • Erkennt präzise fehlgeschlagene VH2O2-Sterilisationszyklen
  • Ändert vor der Sterilisation unter Umgebungslicht nicht die Farbe
  • Konsistente Farbänderung von Blau zu Rosa für alle 3M™ chemischen Indikatoren für verdampftes Wasserstoffperoxid
  • Proprietäre Schutzfolie verhindert Tintenflecken auf chirurgischen Instrumenten
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA VH2O2-Sterilisation
Zur Verwendung mit (Geräte) Verpackte Tabletts, starre Behälter, Sterilisationbeutel, Packungen
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 5,1 cm
Modell 1348
Produkttyp Indikatorstreifen
Menge 25 Streifen/Beutel, 4 Beutel/Karton.
Sterilität Steril