Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Auto Sampler Spritze
Artikelnummer. 15787597 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15787597 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15787597 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4478686
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dies ist eine Ersatzspritze für den Attune™ Auto Sampler.
  • Ersatzspritze für den Attune™ Auto Sampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Menge 1 ml
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Durchflusszytometer Probenehmerspritze