Learn More
Applied Biosystems™ Attune™ Autosampler Abfallflasche
Artikelnummer. 17198228 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17198228 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17198228 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4477850
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ersatzflasche
  • Dies ist eine Ersatzflasche
  • Für Abfall für den Attune™ Autosampler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern
Menge Je 1
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Durchflusszytometer Autosampler Abfallflasche