Learn More
Attune™ CytPix™ Violet 6 Conversion Kit, for red laser
Beschreibung
- Designed to reconfigure Attune NxT four-channel violet instruments to allow detection of six channels of violet
- A conversion kit is required for each original, and for any upgraded lasers of the instrument
- Conversion is carried out by a field service engineer
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Flow Cytometry |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune CytPix Flow Cytometer |
| Enthält | Filters, dichroics |
| Produktlinie | DJM |
| Menge | 1 Kit |
| Kennzeichnung | RUO |
| Versandbedingung | RT |