Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Blocker Bar Conversion Kit
Artikelnummer. 17286346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17286346 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17286346 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A35966
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Der Attune NxT Blockierbalken-Umrüstsatz bietet einen 1,5 mm-Blockierbalken für den Einsatz mit dem Attune NxT Zytometer mit akustischer Fokussierung und wird mit einem 0,5 mm-Blockierbalken geliefert.
  • Der Attune NxT Blockierbalken-Umrüstsatz bietet einen 1,5 mm-Blockierbalken für den Einsatz mit dem Attune NxT Zytometer mit akustischer Fokussierung, das mit einem 0,5 mm-Blockierbalken geliefert wird
  • Der standardmäßige 0,5 mm-Blockierbalken eignet sich für Zellen oder Partikel mit einer Größe von 0,2 bis 10 Mikrometer
  • Der größere Blockierbalken, der in diesem Kit enthalten ist, wird für die Analyse von Zellen empfohlen, die in erster Linie größer als 10 Mikrometer sind
  • Ein größerer Blockierbalken blockiert mehr Streulicht nach vorn und ermöglicht die Erkennung größerer Zellen
  • Ein erfahrener Thermo Fisher Scientific Techniker kann den größeren Blockierbalken auf jedem Attune NxT Zytometer installieren und so die Optimierung der Geräteeinstellungen vereinfachen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung • 1 Blockierbalken
• 1 Blockierbalkenhalterung
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Blockierbalken-Umrüstsatz für Durchflusszytometer