Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT External Fluid Supply
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Attune™ NxT Externe Flüssigkeitszufuhr ist ein Zubehör für das Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung. Sie soll die Verwendung eines größeren Puffer- und Sammelbehälters erleichtern. Das System überwacht und versorgt die internen Flüssigkeitsbehälter des Attune NXT Instruments, sodass das System ohne Unterbrechung des Gerätebetriebs laufen kann, wenn Flüssigkeitsbehälter ausgewechselt werden müssen oder der Sammelbehälter zu leeren ist. Das externe Flüssigkeitssystem nutzt den 10 l-Würfel der Attune™ Fokussierflüssigkeit (Kat.- Nr. A24904) und eine Nalgene™ Abfallflasche. Die externe Flüssigkeitszufuhr ist ideal für den Einsatz mit dem Attune™ NxT Autosampler und ermöglicht die Entnahme von etwa 40 96-Well- bzw. 10 384-Well-Platten ohne Austausch der Flüssigkeitsbehälter.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung |
| Produktlinie | Attune |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Produkttyp | Externe Flüssigkeitszufuhr für Durchflusszytometer |