Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT and CytPix Focus BTL Tubing
Artikelnummer. 17166088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17166088 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17166088 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 100096711CST
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This is replacement tubing for the focusing fluid bottle of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer
  • This is replacement tubing for the focusing fluid bottle of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer.
  • The tubing can be replaced easily without replacing the entire bottle assembly if the tubing connector to the instrument is broken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie FPL
Enthält 1 tubing set
Menge je 1
Format Tubing
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune NxT
Produkttyp Tubing