Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Level Sensor Cable
Artikelnummer. 17146088
Click to view available options
Menge:
Kabel 1
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17146088
Marke: Invitrogen™ 100087973CST
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
This is a replacement level sensor cable for the focusing fluid and waste bottles of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer
  • This is a replacement level sensor cable for the focusing fluid and waste bottles of the Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer.
  • It can be replaced easily without replacing the entire bottle assembly if the sensor connector is broken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Cable
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune NxT
Format Sensor cable
Produktlinie FPL
Menge Kabel 1
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Flow Cytometer Accessory