Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit
Description
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
Spécification
Spécification
| Produktlinie | Attune |
| Inhalt und Lagerung | Optischer Block und Filter |
| Menge | 1 kit |
| Farbe | Rot |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Vierkanal-Violett-Gerät |
| Produkttyp | Umrüstsatz für Durchflusszytometer |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.