Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Violet 6 Conversion Kit
Description
Attune NxT Violet 6 Conversion kits are for use in the reconfiguration of four-channel Attune NxT instruments to enable detection of six channels of violet. A conversion kit is required for each original and any upgraded lasers of the instrument. The conversion is carried out in your laboratory by a Field Service Engineer.
Specifications
Specifications
| Produktlinie | Attune |
| Inhalt und Lagerung | Optischer Block und Filter |
| Menge | 1 Kit |
| Farbe | Blau |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Attune™ NxT Vierkanal-Violett-Gerät |
| Produkttyp | Umrüstsatz für Durchflusszytometer |