Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT Abfallflasche
Artikelnummer. 17148375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17148375 1 Flasche 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17148375 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 100085928CST
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dies ist eine 1,9 l-Ersatzflasche für den Auffangbehälter des Attune NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung.
  • Dies ist eine 1,9 l-Ersatzflasche für den Auffangbehälter des Attune NxT Durchflusszytometers mit akustischer Fokussierung.
  • Die Flasche ist für den einfachen Austausch durch den Anwender konzipiert und verfügt über robustere Anschlüsse, um Bruchschäden zu vermeiden.
  • Diese Flasche ersetzt die nicht mehr angebotene Kat. Nr. 100022156.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 Flasche
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune NxT
Enthält Abfallflasche
Produktlinie FPL
Menge 1 Flasche
Versandbedingung Raumtemperatur
Produkttyp Zubehör für die Durchflusszytometrie