Learn More
Invitrogen™ Attune™ NXT Windows 10 OS Upgrade-Kit
Artikelnummer. 16586250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16586250 1 Kit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16586250 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A41324
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Das Attune NxT Windows 10 OS Upgrade Kit ist für die Verwendung mit dem Attune NxT Acoustic Focusing Zytometer vorgesehen.
Es ermöglicht das Re-Image des Attune NxT-Computers [Modell Optiplex XE2 oder Optiplex XE2 (2x2TB)], um die Datenerfassungs- und Analysesoftware unter Microsoft Windows 10 auszuführen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung • 1 Lizenz für Windows 10
• 1 Windows 10-Computerabbild
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Durchflusszytometer Windows 10 OS Upgrade-Kit