Learn More
Invitrogen™ Attune™ NxT XE3 Computer Upgrade Kit
Artikelnummer. 17186358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17186358 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17186358 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A43668
Schwerpunkt: Regenerative Therapien
Verwenden Sie den Aktionscode 28027
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für die Verwendung mit dem Attune NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
  • Das Invitrogen Attune NxT XE3 Computer-Upgrade-Kit wurde für die Verwendung mit dem Attune NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung entwickelt.
  • Es enthält einen OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64 Bit-Betriebssystem, Intel Core I7-8700 Prozessor der 4. Generation, 32 GB (2 x 16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon Grafikkarte, 2 x 2 TB SATA-Festplatte mit 64 MB Cache, 16x DVD+/- RW-Laufwerk, Netzwerkkarte), Dell-Tastatur (US-Englisch), Dell-Maus, USB 3.0-Karte, USB 3.0-Kabel, LAN-Kabel und Netzkabel. Ohne Monitor.
  • Ein Jahr ab der Installation für Material und Verarbeitung und Servicereisen gemäß den Bestimmungen der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific.
  • Ein Jahr auf Material und Verarbeitung (gemäß schriftlicher Garantieerklärung und den zugehörigen Bestimmungen in der Bedienungsanleitung oder anderen Produktdokumentationen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Attune
Inhalt und Lagerung • OptiPlex XE3 Minitower (Windows 10 Professional 64 Bit-Betriebssystem, Intel Core I7-8700 Prozessor der 4. Generation, 32 GB (2 x 16 GB) RAM, 2 GB AMD Radeon Grafikkarte, 2 x 2 TB SATA Festplatte mit 64 MB Cache, 16x DVD+/- RW Laufwerk, Netzwerkkarte)
• Dell-Tastatur (US-Englisch)
• Dell Maus
• USB 3.0-Karte
• USB 3.0-Kabel
• LAN-Kabel
• Netzkabel
Ohne Monitor.
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Attune™ NxT Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produkttyp Computer-Upgrade-Kit für Durchflusszytometer