Learn More
Auglurant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489637
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489637 5 mg 5 Milligramm
16453137 50 mg 50 Milligramm
16437136 100 mg 100 Milligramm
16437098 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16489637 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY16617
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Auglurant (VU0424238) is a novel and selective mGlu5 antagonist with an IC50 value of 11 nM (rat) and an IC50 value of 14 nM (human). Auglurant (VU0424238) has an acceptable CNS penetration.
Auglurant (VU0424238) is a novel and selective mGlu5 antagonist with an IC50 value of 11 nM (rat) and an IC50 value of 14 nM (human). Auglurant (VU0424238) has an acceptable CNS penetration.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Auglurant
CAS 1396337-04-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H12FN5O2
Menge 5 mg
Synonym VU0424238
Löslichkeitsinformationen DMSO : 22.73 mg/mL (69.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC(C(NC2=CC=C(F)C=N2)=O)=CC(OC3=CN=CN=C3)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 325.3
Formelmasse 325.3
Reinheit (%) 99.4%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation