Learn More
Thermo Scientific Chemicals Auramin O, rein, biologisches Färbemittel
Artikelnummer. 10460311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10460311 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10460311 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 227520500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Auramine O
Schmelzpunkt >250.0°C
CAS 2465-27-2
Farbstoffgehalt 60% min.
Summenformel C17H22ClN3
MDL-Nummer MFCD00012484
Synonym Basic Yellow 2, 4, 4'-(Imidocarbonyl)bis(N, N-dimethylaniline) monohydrochloride, C.I. 41000
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dimethylformamide, acetone and ethanol
InChI-Schlüssel KSCQDDRPFHTIRL-UHFFFAOYSA-N
Infrarotspektrum Echt
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=C(C=C2)N(C)C.Cl
IUPAC-Name 4-[4-(Dimethylamino)Benzolcarboxidoyl]-N,N-Dimethylanilin;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 303.834
PubChem CID 17170
ChEBI CHEBI:51876
Formelmasse 303.83
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Menge 50 g
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Auramine O
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
Precautionary Statement
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.