Learn More
Aurantinidinchlorid, TRC
Artikelnummer. 30337947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30337947 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30337947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7946452.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aurantinidin Chloride
CAS 25041-66-1
Summenformel C15H11ClO6
Menge 2.5 mg
Synonym 3,5,6,7-Tetrahydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzopyrylium Chloride, 3,4',5,6,7-Pentahydroxy-flavylium Chloride, 6-Hydroxypelargonidin, 6-Hydroxypelargonidin Chloride, Aurantinidin, Aurantinidol Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O6.ClH/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-11(18)5-9-12(21-15)6-10(17)14(20)13(9)19;/h1-6H,(H4-,16,17,18,19,20);1H
SMILES OC1=CC2=C(O)C(O)=C(O)C=C2[O+]=C1C3=CC=C(O)C=C3.[Cl-]
IUPAC-Name 3,5,6,7-TetraHydroxy-2-(4-Hydroxyphenyl)chromenyliumchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 322.7
Formelmasse 322.02