Learn More
Aureusimine A, TRC
Artikelnummer. 30135770
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135770 50 mg 50 Milligramm
30010543 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135770 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79456050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1244033-70-2
Summenformel C14H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Synonym 6-[(4-Hydroxyphenyl)methyl]-3-(1-methylethyl)-2(1H)-pyrazinone, Tyrvalin;
IUPAC-Name 6-[(4-Hydroxyphenyl)Methyl]-3-Propan-2-Yl-1H-Pyrazin-2-One
SMILES CC(C)C1=NC=C(CC2=CC=C(C=C2)O)NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aureusimine A
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aureusimine A
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C14H16N2O2/c1-9(2)13-14(18)16-11(8-15-13)7-10-3-5-12(17)6-4-10/h3-6,8-9,17H,7H2,1-2H3,(H,16,18)
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Forensik
Menge 50 mg
Formelmasse 244.1212