missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aurora A/B Antibody (5A12), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18750653 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18750653 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18750653

Marke: Novus Biologicals NBP250049MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Aurora A/B Monoclonal antibody specifically detects Aurora A/B in Human, Mouse, Rat, Canine, Equine samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Aurora A/B
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon 5A12
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AIK;AIK2;AIM1;AIM-1;AIRK1;AIRK2;ARK1;ARK2;AURA;AurB;AURKA;AURKB;aurkb-sv1;aurkb-sv2;AYK1;BTAK;IAK1;IPL1;PPP1R47;PPP1R48;STK1;STK12;STK15;STK5;STK6;STK7
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant human Aurora A protein expressed in and purified from E. coli. [UniProt# O14965]
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Canine, Equine
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.