Learn More
Aurora B (Proliferation Marker) Mouse, Clone: AURKB/1593, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00 € - 478.00 €
Spezifikation
Antigen Aurora B (Proliferation Marker)
Klon AURKB/1593
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15991168
Unterlagen ansehen
EnquireBio
9212-MSM3-P0
20 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15901178
Unterlagen ansehen
EnquireBio
9212-MSM3-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
554.40 €
478.00 € / 100 Mikrogramm
Sparen 76.40 €
13% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Aurora B (Proliferation Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Aurora B protein fragment (aa89-251)
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
39kDa
AURKB/1593
Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
9212
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Nuclear and Cytoplasmic
HeLa cells. Tonsil, Placenta, Hodgkin's Lymphoma or Colon Carcinoma