Learn More
Aurothioglukose 80 %, TRC
Artikelnummer. 30137777
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137777 10 mg 10 Milligramm
30134911 5 mg 5 Milligramm
30006973 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137777 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA79479010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12192-57-3
Summenformel C6 H11 Au O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 392.18
Synonym Gold, [1-(thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]-, D-Glucose, 1-thio-, S-gold deriv. (6CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato)- (8CI), Gold, (1-thio-D-glucopyranosato-O2,S1)-, D-Glucopyranose, 1-thio-, gold complex, [1-(Thio-κS)-D-glucopyranosato-κO2]gold, (D-Glucopyranosylthio)gold, Aureotan, Auromyose, Aurothioglucose, Aurumine, Authron, Brenol, Glucose, 1-thio-, gold salt (1:1), Glysanol B, Gold thioglucose, Gold, (D-glucopyranosylthio)-, Oronol, Solganal, Solganal B
IUPAC-Name Gold (1+); (3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-Thiolat
SMILES OC[C@H]1OC2[S-][Au+][OH][C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aurothioglucose
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O5S.Au/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(12)11-2;/h2-10,12H,1H2;/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6?;/m1./s1
Formelmasse 391.9993