Learn More
Slice™ Automatisch einziehbares Industriemesser
Beschreibung
- Art der angebrachten Klinge: abgerundete Spitze
- Langlebiger Nylongriff mit bequemem Schieber
- Mit beiden Händen verwendbar: Für Linkshänder muss lediglich die Klingenausrichtung geändert werden.
- Finger-friendly™ Die Kante hält 11,2-mal länger als Metall.
- Weniger Klingenwechsel = weniger Verletzungen
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
- Chemisch inerte Klinge rostet nie
- Öl- und schmierstofffreie Klinge
- Die Klinge ist bis 1600 °C °sicher.
- Kompatible Klingen: 10538, 10539, 10540
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Papers, Bags, Boxes, Tubes |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,09 in. |
| Länge (metrisch) | 154,7 mm |
| Material | GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid |
| Farbe | Schwarz/Grün |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherheitsschneiden |
| Enthält | 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 2,58 oz. |
| Gewicht (metrisch) | 73 g |
| Mehr anzeigen |