Learn More
Slice™ Automatisch einziehbares Mehrzweckmesser mit Metallgriff
Description
- Mehrere Schutzvorrichtungen, einschließlich einer finger-friendly™ Klinge, automatischem Einzug für selteneres Freiliegen der Klinge und einer bekannten Griffform.
- Im Lieferumfang ist eine Slice™ Klinge mit abgerundeter Spitze enthalten. Das Produkt ist jedoch auch mit spitzen und gezackten Klingen kompatibel (10525 und 10523).
- Alle Klingen verfügen über eine firmeneigene Klinge, die sicher zu berühren ist, und ein modernes Keramik-Klingenmaterial, das niemals rostet und bis zu 11 Mal länger hält als Stahl.
- Das beidhändig verwendbare Modell trägt zur Senkung der Kosten und zur Verringerung von Schnittverletzungen bei.
- Kompatible Klingen: 10523, 10524, 10525.
- Typ der angebrachten Klinge: Abgerundete Spitze
- Langlebiger Metallgriff mit starker Oberflächenstrukturierung
- Automatischer federbelasteter Rückzug für mehr Sicherheit
- Weniger Klingenwechsel reduzieren Verletzungen und senken die Kosten
- Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
- Chemisch inerte Klinge rostet nie
- Öl- und schmierstofffreie Klinge
- Klinge aus 100 Prozent Zirkonoxid
- Die Klingenschneide hält bis zu 11,2 Mal länger als Metall
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mehrzweckmesser |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10524, 10523, 10525 Klinge |
| Länge (angloamerikanisch) | 6,69 in. |
| Länge (metrisch) | 170 mm |
| Material | Karbonstahl, Aluminium-Stahllegierung, Zink-Stahllegierung, GFN, TPR, Edelstahl, Zirkonoxid |
| Farbe | Grau/Grün |
| Beschreibung | Automatisch einziehbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Industrielles Schneiden |
| Enthält | 1 Keramikklinge 10524 mit abgerundeter Spitze |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Show More |