Learn More
Pacific Handy Cutter Sicherheitsmesser aus Metall, automatisch einziehbar
Artikelnummer. 17769027
Ansicht ändern
Click to view available options
Klingenmaterial:
Aluminium
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Klingenmaterial Packungsgröße
17769027 Aluminium 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17769027 Lieferant Pacific Handy Cutter Lieferanten-Nr. QBAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.19 €
    297.21 € / 10 Stück
    Sparen 49.98 €
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das QBAR ist ein besonders robustes Sicherheitsmesser aus Aluminium für die anspruchsvollsten Anwendungen! Es verfügt über einen vollautomatischen Klingeneinzug und ist daher besonders sicher.
  • Darüber hinaus ist es standardmäßig mit einer Klinge mit abgerundeter Spitze ausgestattet, um das Risiko des Durchstechens zu verringern.
  • Die Klinge lässt sich vollautomatisch in den Messerkörper einziehen, auch wenn Ihr Daumen nach Ausführen des Schnitts auf dem Schieber verbleibt.
  • Dank des dreiseitigen beidseitigen, beidhändig betätigbaren – also für Rechts- und Linkshänder geeigneten – Schiebers ist er besonders ergonomisch und kann flexibel für horizontale und vertikale Schnitte verwendet werden.
  • Der robuste Metallgriff verfügt über rutschfeste Gummigriffe.
  • Ihr Messer ist verschmutzt? Kein Problem. Dank der zentralen Verriegelung lässt es sich ohne Werkzeug sehr einfach öffnen und reinigen.
  • Wechseln Sie die Klinge auf die gleiche Art und Weise. V
  • Sehr praktisch – Ersatzklingen lassen sich im Griff unterbringen.
  • Das QBAR kann mittels einer am Ende des Griffs befindlichen Öse befestigt oder aufgehängt werden.
  • Und der Bandszerteiler auf der Unterseite des Messerkopfes minimiert die Verwendung Ihrer Klinge.
  • Besonders geeignet für dickere zu schneidende Stoffe, Wellpappe, Umreifung, Klebeband, Folie, Textilien, Filz, PVC, Leder, Gummi, Schnur usw.
  • QBAR ist ein hochwertiges, sicheres Schneidwerkzeug.
Spezifikation
Klingenmaterial Aluminium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schneiden von dickeren Materialien, Wellpappe, Umreifungen, Klebeband, Folie, Textilien, Filz, PVC, Leder, Gummi, Schnüre usw.
Einwegprodukt Wiederverwendbar