Learn More
Slice™ Automatisch einziehbarer Minischneider
Artikelnummer. 16413619
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16413619 Schwarz/Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16413619 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10514
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit finger-friendly™ Sicherheitsklinge
  • Art der angebrachten Klinge: abgerundete Spitze
  • Automatischer federbelasteter Rückzug für mehr Sicherheit
  • Beidhändig bedienbares Design: Schlitze für Umschaltklingen für Linkshänder
  • Finger-friendly™ Die Klinge schneidet effektiv
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende, nicht magnetische Klinge
  • Chemisch inerte Klinge rostet nie
  • Öl- und schmierstofffreie Klinge
  • Klinge aus 100 % Zirkoniumoxid
  • Die Klingenschneide hat eine bis zu 11,2-mal längere Lebensdauer als Metall
  • Kompatible Klingen: 10404, 10408
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Grifftyp Automatisch einziehbar
Produkttyp Kastenschneider, Mehrzweckmesser
Länge (angloamerikanisch) 2,44 in.
Länge (metrisch) 62 mm
Material ABS, POM, Edelstahl, NdFeB-Magnet, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 Keramikklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 0,65 oz.
Gewicht (metrisch) 18,49 g
Breite (angloamerikanisch) 1,50 in.
Breite (metrisch) 38 mm