Learn More
Slice™ Automatisch einziehbarer Nahttrenner
Beschreibung
- Durch den Einzug werden ein Offenliegen der Klinge und Unfälle bei Nichtgebrauch des Produkts vermieden.
- Die Klinge besteht aus moderner Keramik, ist nicht funkend, nicht leitend, nicht magnetisch, chemisch inert und rostet niemals.
- Die Klinge lässt sich problemlos zwischen Stiche schieben und schneidet effektiv, ohne am umgebenden Material zu ziehen.
- Der strapazierfähige, verstärkte Nylongriff verfügt über ein Loch für ein Trageband, sodass das Produkt stets zur Hand ist.
- Die angebrachte Klinge hat eine abgerundete Spitze, jedoch ist eine spitze Klinge 10537 separat erhältlich.
- Abgerundete Klinge verhindert Stiche.
- Ergonomisches Design für eine geringere Belastung der Hand.
- Typ der angebrachten Klinge: Klinge 10536 für Nahttrenner (abgerundete Spitze)
- Langlebiger Nylongriff
- Beidhändig verwendbar
- Kompatible Klingen: 10536, 10537
- Öl- und schmierstofffreie Klinge
- Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
- Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Nahttrenner |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 10536, 10537 Klinge |
| Länge (angloamerikanisch) | 5,79 in. |
| Länge (metrisch) | 147 mm |
| Material | GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Automatisch einziehbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Basteln und Fertigung |
| Enthält | 1 keramische Nahttrenner-Klinge 10536 |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Mehr anzeigen |