Learn More
Slice™ Automatisch einziehbares Mehrzweckmesser
Artikelnummer. 16433639
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz/Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16433639 Schwarz/Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16433639 Lieferant Slice™ Lieferanten-Nr. 10554
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das langlebige Mehrzweckmesser verfügt über eine finger-friendly™ Sicherheitsklinge aus moderner Keramik
  • Grifftyp: automatisch einziehbar
  • Haltbarer Griff aus glasfaserverstärktem Nylon
  • Kompatible Klingen: Slice™ 10526, 10528
  • Finger-friendly™ Die Schneide bleibt 11x länger scharf.
  • Verringert Verletzungen und senkt die Kosten
  • Nicht funkende, nicht leitende Klinge
  • Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
  • Beidhändig verwendbar
  • Dank der Lochs für ein Trageband bleibt das Gerät griffbereit
  • Kein Werkzeugschneidenwechsel
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Papers, Bags, Boxes, Tubes
Länge (angloamerikanisch) 6,06 in.
Länge (metrisch) 154 mm
Material GFN, POM, Edelstahl, Karbonstahl, Zirkonoxid
Farbe Schwarz/Grün
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherheitsschneiden
Enthält 1 doppelseitige Sicherheitsklinge mit abgerundeter Spitze
Anzahl pro Packung Je 1
Gewicht (angloamerikanisch) 2,44 oz.
Gewicht (metrisch) 69,1 g
Breite (angloamerikanisch) 1,41 in.
Breite (metrisch) 35,7 mm
Grifftyp Automatisch einziehbar
Produkttyp Kastenschneider, Mehrzweckmesser