Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoklavierbar 1421B Tyvek™ Mini-Muffs
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products ProdukteBeschreibung
- Praktisch für Kolben, Becher, Behälter, Medienflaschen, Ventile, Rohre und Schläuche
- Verhindert, dass Staub und andere Partikel in Öffnungen jeder Größe gelangen
- Autoklavierbar - kann während der Sterilisation verwendet werden, um zeitraubende Verpackung zu reduzieren
- Luftdurchlässig, wobei eine akzeptable Barrierewirkung nach der Sterilisation gewährleistet ist
- Tyvek™ besitzt die höchsten mikrobiellen Barriereeigenschaften aller dampfsterilisationsgeeigneten Verpackungsmaterialien
- Hergestellt und verpackt in einer Reinraumumgebung
- Reiß- und durchstechfest
- Eliminiert Autoklavenband-Rückstände
- Hergestellt aus 1421B Tyvek Material
- Latexfreier Gummi
- Hydrophob
- Fusselfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung (COC) |
| Verschlusstyp | Keine |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dampfsterilisierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Pharmazeutische Anlagen, Geräte und Komponenten |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Nicht steril |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | Bis zu 250 °F |
| Mehr anzeigen |