Learn More
- Home
- Products
- Sterilisatoren und Autoklaven
- Autoklavenbeutel
- Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Breather Bag for Isolators
Artikelnummer. 17766909
Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
6 in.
8 in.
9,5 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Breite (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
3,5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
Kapazität (metrisch):
0,44 l
0,47 l
0,6 l
0,69 l
1,42 l
1,49 l
1,95 l
1,98 l
1,99 l
2,26 l
2,98 l
3,56 l
4,2 l
4,8 l
4,97 l
5 l
5,2 l
6,76 l
7,45 l
8,25 l
9,8 l
10,3 l
12,7 l
13,9 l
15,5 l
17,9 l
20,9 l
Unit Size:
1000 Stück
250 Stück
500 Stück
| Product Code. | Länge (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17766909 | 6 in. | 3 in. | 0,44 l | 1000 Stück |
| 17756909 | 9,5 in. | 2 in. | 0,47 l | 1000 Stück |
| 17786909 | 8 in. | 3,5 in. | 0,69 l | 500 Stück |
| 17776909 | 8 in. | 3 in. | 0,6 l | 500 Stück |
| 17716919 | 10 in. | 5 in. | 1,42 l | 500 Stück |
| 17726919 | 8 in. | 6 in. | 1,42 l | 500 Stück |
| 17796909 | 15 in. | 4 in. | 1,49 l | 500 Stück |
| 17706919 | 22 in. | 4 in. | 1,95 l | 500 Stück |
| 17736919 | 12 in. | 6 in. | 1,98 l | 500 Stück |
| 17786919 | 10 in. | 8 in. | 1,99 l | 500 Stück |
| 17776919 | 13 in. | 7 in. | 2,26 l | 500 Stück |
| 17796919 | 15 in. | 8 in. | 2,98 l | 500 Stück |
| 17726929 | 11 in. | 10 in. | 2,98 l | 500 Stück |
| 17706929 | 18 in. | 8 in. | 3,56 l | 500 Stück |
| 17746929 | 14 in. | 12 in. | 4,2 l | 500 Stück |
| 17746919 | 28 in. | 6 in. | 4,2 l | 500 Stück |
| 17756919 | 32 in. | 6 in. | 4,8 l | 500 Stück |
| 17736929 | 20 in. | 10 in. | 4,97 l | 500 Stück |
| 17756929 | 17 in. | 12 in. | 5 l | 500 Stück |
| 17766919 | 35 in. | 6 in. | 5,2 l | 500 Stück |
| 17716929 | 34 in. | 8 in. | 6,76 l | 500 Stück |
| 17786929 | 17 in. | 16 in. | 6,76 l | 500 Stück |
| 17776929 | 20 in. | 15 in. | 7,45 l | 500 Stück |
| 17766929 | 24 in. | 14 in. | 8,25 l | 500 Stück |
| 17726939 | 22 in. | 18 in. | 9,8 l | 500 Stück |
| 17796929 | 26 in. | 16 in. | 10,3 l | 500 Stück |
| 17706939 | 32 in. | 16 in. | 12,7 l | 250 Stück |
| 17716939 | 35 in. | 16 in. | 13,9 l | 250 Stück |
| 17736939 | 26 in. | 24 in. | 15,5 l | 250 Stück |
| 17746939 | 30 in. | 24 in. | 17,9 l | 250 Stück |
| 17756939 | 35 in. | 24 in. | 20,9 l | 250 Stück |
This item is not returnable.
View return policy
Product Code. 17766909
Brand: Keystone Cleanroom Products BBMGTVKSS0306HH
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Preis und die Verfügbarkeit zu überprüfen.
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Die Tyvek™ und Polyethylen-Folienkonstruktion sorgt für hohe Festigkeit , bietet eine außergewöhnliche Mikrobenbarriere und adsorbiert kein VHP
- Konzipiert für die Dampfsterilisation, funktioniert aber auch mit Gammabestrahlung, EtO und VHP
- Fusselfreie, abziehbare Dichtungen
- Hochgradig durchsichtig, damit Produkte gut sichtbar sind
- Empfohlen für die Sterilisation von pharmazeutischen Geräten
- In einer ISO 6-konformen Reinraumumgebung hergestellt und verpackt
- Funktioniert sowohl mit Puls- oder Dauer-Bandhitzeversiegelungsgerät
- Verbessert die Effizienz der Teilevorbereitungsabteilung
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 15,1 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 0,44 l |
| Zertifizierung/Konformität | COC |
| Verschlusstyp | Selbstversiegelnd |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Isolator |
| Material | Tyvek |
| Sterilität | Unsteril |
| Dicke (metrisch) | 203 μm |
| Latexfrei | Ja |
| Sterilisationsmethode | Dampf, EtO, Gammastrahlung, VHP |
| Dicke (angloamerikanisch) | 8 mil |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15,2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 3 in. |
| Breite (metrisch) | 7,6 cm |
| Produkttyp | Autoclave Bag |
| Show More Show Less |