Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 39630
Artikelnummer. 15691268
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
missing translation for 'unitSize':
1 Paar
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Größe missing translation for 'unitSize'
15691268 42 1 Paar
15631268 36 1 Paar
15641268 37 1 Paar
15651268 38 1 Paar
15661268 39 1 Paar
15671268 40 1 Paar
15681268 41 1 Paar
15601278 43 1 Paar
15611278 44 1 Paar
15621278 45 1 Paar
15631278 46 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 missing translation for 'options'
Product Code. 15691268 missing translation for 'mfr' Abeba™ missing translation for 'supplierNo' 39630/42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.39 €
    59.59 € / 1 Paare
    Sparen 14.80 €
    19% Rabatt
Verfügbar ab: 15-09-2026
Add to basket
Add to basket
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Orange
  • Rutschfeste Außensohle
  • ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Specifications
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRA
Farbe Orange
Größe 42
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 39630