Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9600
Artikelnummer. 15559080
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15559080 38 1 Paar
15660456 35 -
15670456 36 1 Paar
15680456 37 1 Paar
15690456 39 1 Paar
15509090 40 1 Paar
15527580 41 1 Paar
15557580 42 1 Paar
15539090 43 1 Paar
15600466 44 1 Paar
15559090 45 1 Paar
15569090 46 1 Paar
12 options
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 15559080
Marke: Abeba™ 9600/38
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Weiß
Größe 38
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 9600