Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9600
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
- Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
- Weiß
- Rutschfeste Außensohle
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC |
| Farbe | Weiß |
| Größe | 44 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Modell | 9600 |