Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9600
Artikelnummer. 15660456
Change view
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
15660456 35 -
15670456 36 1 Paar
15680456 37 1 Paar
15559080 38 1 Paar
15690456 39 1 Paar
15509090 40 1 Paar
15527580 41 1 Paar
15557580 42 1 Paar
15539090 43 1 Paar
15600466 44 1 Paar
15559090 45 1 Paar
15569090 46 1 Paar
12 options
Artikelnummer. 15660456
Marke: Abeba™ 9600/35
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Weiß
  • Rutschfeste Außensohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSE, bitte verwenden Sie bei der Bestellung eine Größe mit einer geraden Nummer 36, 38, 40, 42, 44, 46)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Weiß
Größe 35
Sohleneigenschaften Rutschfest
Modell 9600