Learn More
Abeba™ Autoklavierbare Clogs 9620
Artikelnummer. 15693258
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Packungsgröße:
1 Paar
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15693258 38 1 Paar
15673258 36 1 Paar
15683258 37 1 Paar
15603268 39 1 Paar
15613268 40 1 Paar
15623268 41 1 Paar
15633268 42 1 Paar
15643268 43 1 Paar
15653268 44 1 Paar
15663268 45 1 Paar
15673268 46 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15693258 Lieferant Abeba™ Lieferanten-Nr. 9620/38
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.05 €
    46.34 € / 1 Paare
    Sparen 6.71 €
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Antistatisch und autoklavierbar bei 121 °C. Hohe Rutschfestigkeit.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
  • Autoklavierbares, sterilisierbares Spezialmaterial
  • Grün
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • DOPPELGRÖSSEN, bitte wählen Sie bei Ihrer Bestellung eine gerade Größe (36, 38, 40, 42, 44, 46).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRC
Farbe Grün
Größe 38
Modell 9620